Utensilios y toallitas de limpiezas específicos para la higienización eficiente y ergonómica
Los armarios de procesos, las superficies curvas y los espacios entre, debajo y detrás de los equipos requieren especial atención en cuanto a la limpieza. La gama de utensilios y toallitas de limpieza específicos de Micronova simplifican la tarea. Desde armarios de bioseguridad a liofilizadores, recipientes redondos a juntas curvas y cortinas de flecos de plástico a paredes no rígidas, hay opciones para eliminar los contaminantes para las condiciones más desafiantes.
Mopas de estilo pala MegaSwat™
Mopas de capa simple y pala revestida de espuma que se deslizan fácilmente por debajo y detrás de los equipos. Los adaptadores y fundas de mopa están disponibles en diferentes anchuras, longitudes y materiales.
Utensilio y fundas Econo CurtainCleaner™
Limpia ambos lados de la cortina de flecos al mismo tiempo, con lo que la limpieza es más efectiva y eficiente.
Tool™ para aisladores y fundas
Limpieza ergonómica y efectiva de aisladores, campans, RABS y otros armarios pequeños. Pivote de 360 y una selección de tejidos para la limpieza o desinfección.
Mopa de pala doble LyoTool™
Limpia simultáneamente la parte superior e inferior de los estantes. Los estantes ajustables con resorte ofrecen una presión consistente y liberan el agente de limpieza.
Toallitas estilo manopla de limpieza PolyMitt™
La duradera manopla de limpieza puede utilizarse en húmedo o seco. Su diseño permite una mejor cobertura de la superficie en comparación con una toallita convencional.
Tank Tool™ para los contornos externos e internos de los depósitos
El flexible adaptador se adapta al depósito al presionarse contra la superficie y generando un buen contacto de limpieza. Limpia fácilmente el depósito y los laterales del cilindro, los fondos e interiores; también el exterior de recipientes.