Revestimientos para el control de la contaminación
Las bolsas y revestimientos de Micronova se utilizan para diversas funciones de contención en áreas de sala limpia y asépticas. Los revestimientos, también disponibles estériles, se utilizan para almacenar materias primas, contener desinfectantes, eliminar residuos y separar materiales biopeligrosos.
BucketLiners™
Una barrera impermeable hecha de lámina de LDPE/nilón que es ideal para cubos revestidos que contienen soluciones líquidas o revestir bolsas para transportar piezas de productos o materias primas. Excelente para la contención de líquidos y el transporte de material.
Bolsas de sala limpia BinLiner™
Estos revestimientos de LDPE son ideales para diversos usos: desde la recogida y eliminación de residuos hasta el transporte de piezas o materias primas en entornos de sala limpia y asépticos. Están disponibles en versión irradiada y no irradiada, y en diferentes grosores y capacidades.
Bolsas de peligro biológico y peligro BinLiner™
Estos revestimientos de LDPE son ideales para varios usos: desde la recogida y eliminación de residuos hasta el transporte de piezas o materias primas en entornos de sala limpia y asépticos. Están disponibles en versión irradiada y no irradiada, y en diferentes grosores y capacidades.
Soportes de acero inoxidable BinLiner™
El complemento perfecto para las bolsas BinLinerTM con esquinas de plástico fáciles de limpiar y soportes de acero inoxidable que no tocan el suelo. Ideales para la eliminación de material en sala limpia, la recogida de prendas y el almacenamiento de materias primas y productos. Disponibles en diversos tamaños.