Cintas adhesivas para salas limpias para cualquier tipo de aplicación
La gama de cintas sensibles a la presión y de barrera para salas limpias de Micronova incluye ahora cintas de bajos residuos y bajas emisiones de gases para la producción, el marcado, el sellado y varias aplicaciones adicionales. Estas cintas están enrolladas en un núcleo de plástico para ayudar a eliminar partículas en un entorno controlado, y pueden estar gamma irradiadas para entornos asépticos.
Cinta de vinilo para sala limpia
Ultraprocesada y diseñada para limitar las partículas y los recuentos de carga biológica en salas limpias y entornos limpios. Ideal para lotes, codificación de colores, envases, etc. Se puede escribir en el acabado mate con un bolígrafo para sala limpia y tiene un recubrimiento limpio para la mayoría de las superficies.
Cinta irradiada M-Zone™ CuffStrip™
Las tiras de cinta de LDPE conformable de 18 pulgadas precortada se utilizan para garantizar un sellado efectivo entre el guante y la prenda en entornos críticos y son de liberación rápida sin dañar las prendas ni guantes. Adhesivo acrílico de poca pegajosidad para una liberación fácil de las prendas; gamma irradiado.
Cinta perforada para el sellado de placas y puños MicroSeal™
Perforada a intervalos de 7,6 cm (3 pulgadas), esta cinta conformable se rasga a la longitud óptima para asegurar el guante en la prenda o en las placas de sellado. Cinta de baja densidad y baja emisión de gases. Disponible en versión gamma irradiada para entornos asépticos. Apta para la producción farmacéutica.
Cinta indicadora de autoclave sin plomo
Un método probado de confirmar positivamente la finalización del ciclo de esterilización tanto en el autoclave de descarga por gravedad como en el autoclave por vacío. Papel crepé saturado sin plomo con adhesivo de poliisopreno sintético con líneas indicadoras verdes que se vuelven negras cuando se ha conseguido la esterilización Certificaciones: cumple con la RoHS.
Cinta de polietileno para sala limpia
La cinta de polietileno de baja densidad es baja en halógenos y cloruros lixiviables. Su construcción especial disminuye la posibilidad de emitir gases. Esta cinta sensible a la presión tiene una buena resistencia química y conformabilidad.
Cinta de vinilo para sala limpia irradiada
Ultraprocesada y diseñada para limitar las partículas y los recuentos de carga biológica en salas limpias y entornos limpios. Gamma irradiada para entornos asépticos, se puede utilizar para el marcado y el etiquetado. Se puede escribir en el acabado mate con un bolígrafo para sala limpia y tiene un recubrimiento limpio para la mayoría de las superficies.
Cinta para sala limpia de poliamida para temperaturas extremas
Diseñada con película de poliamida resistente a temperaturas extremas para aplicaciones de alto calor y bajo cero: de -100°F a 500°F (de -70°C a 260°C). Ideal para el sellado con calor, máscara de soldador para placas de circuito, aislamiento eléctrico resistente a las llamas, laminación, almacenamiento en frío, liofilización.
Cinta antiestática NovaStat™
Diseñada especialmente para el sellado y envasado en entornos sensibles a la electricidad estática, con propiedades no higroscópicas, soporte de celofán y adhesivo a base de goma.
Cinta cuadriculada conductiva CGT™
Cinta antiestática de alta resistencia con cuadrículas conductivas incrustadas entre dos capas antiestáticas para utilizar en dispositivos sensibles en entornos sensibles a descargas eléctricas. Protege los dispositivos sensibles que, de lo contrario, sufrirían daños con una cinta de aislamiento normal.