Cepillos específicos para material de laboratorio y equipos de proceso
Los cepillos son esenciales para limpiar artículos de diámetro pequeño, equipos de proceso, depósitos portátiles y recipientes de almacenamiento. Con una sólida gama de estilos y tamaños, entre los que se incluyen bases flexibles de acero inoxidable o polipropileno, y diámetros de entre 1/4 de pulgada y 5 pulgadas, los cepillos Micronova dan respuesta a los desafíos en el laboratorio y la producción.
Cepillo para frascos
Cepillos de cerdas de poliéster rígidas codificados por color con mangos de polipropileno para equipos de procesos y sus piezas. Resina base sin BPA, materiales de construcción aprobados por la FDA
Cepillos para cilindros
Cepillo de cerdas de poliéster en forma de cúpula, ligero, pero resistente, Se fija a los mangos roscados para un mayor alcance. Resina base sin BPA, materiales de construcción aprobados por la FDA
Cepillo para hervidor
Cepillo alargado, ligero y duradero Se fija a los mangos roscados. Cerdas de poliéster, resina base sin BPA, materiales de construcción aprobados por la FDA
Cepillo para válvula
Cepillo de cerdas de gran diámetro y de poliéster duradero con mango de polipropileno acoplado. Excelente para cuencos y recipientes pequeños. Resina base sin BPA, materiales de construcción aprobados por la FDA
Cepillo curvado FlexBrush™
Un cepillo de cerdas de nilón en forma de gancho con base de acero inoxidable. Su base flexible permite al usuario dar forma al cepillo para aplicaciones específicas, incluidas las tuberías de varilla y el interior de equipos. Se fija a los mangos roscados.
Cepillo para tubos de plástico
Cepillos para tubos de polipropileno 100 %. Ideales para limpiar piezas o tubos de acero inoxidable finamente pulidos sin arañarlos. Una base flexible que pasa por tuberías y accesorios angulares.
Cepillos metálicos de acero inoxidable
Cepillos metálicos de acero inoxidable duraderos con cerdas de nilón. Disponibles en diámetros de entre 1/4 a 2 pulgadas y longitudes de entre 12 y 72 pulgadas.
Cepillo para desagües
Un cabezal de cepillo intercambiable con cerdas negras rígidas y un mango de plástico roscado diseñado específicamente y etiquetado para limpiar desagües de suelo.