Mopas de cabeza aplanada para múltiples superficies
Las mopas para múltiples superficies de sala limpia son ideales para suelos de entornos asépticos y controlados, paredes, techos, ventanas y demás superficies.
Fundas de mopa multisuperficie MZone™ FlatMop™
Fundas de mopa de cabeza aplanada con retirada de lengüeta que se deslizan en la mopa y son adecuadas para limpiar e higienizar todo tipo de superficies y equipos de sala limpia. Esta mopa se desliza fácilmente en los adaptadores para fijarse con seguridad sin dispositivos de sujeción.
Fundas para mopas de cabeza aplanada SlideMop™
SlideMop es un sistema de mopa de poco contacto con placas abatibles que se introduce fácilmente en la funda acolchada. Se enclava sin esfuerzo en el lugar con el sistema de empuje descendente al pisar encima y se libera con el clic de un botón.
Fundas de mopas de cabeza aplanada SlimLine™
Las fundas de mopas SlimLine se fijan fácil y seguramente a la mopa SlimLine mediante elásticos para mantenerse ceñidas en su lugar. Esta mopa es ideal para varias aplicaciones: desde la desinfección a las limpiezas rápidas.
Fundas para mopas de cabeza aplanada SnapMop™
Las fundas SnapMop son fundas de mopa con broche ligeras y con interior de espuma de uretano. Están diseñadas para la limpieza e higienización efectivas en la sala limpia. Los broches ayudan al uso seguro con LyoTool™ y Tank Tool™
Mopas de esponja con funda T-Mop™
Las fundas para sala limpia T-Mop son esponjas redondas con funda y broches que se acoplan al adaptador T-Mop pivotante a 180° para dar la vuelta fácilmente por techos, descender por paredes y paredes no rígidas, así como para limpiar esquinas difíciles, espacios estrechos y por debajo de equipos.
Fundas de mopas de cabeza aplanada NovaSnap™
La cabeza aplanada de bajo contacto NovaSnap con un suave tejido de poliéster o superficie de limpieza de microfibras utiliza la simple acción de clip de abrochado y liberación para una higiene y ergonomía mejoradas.