Bolígrafos y rotuladores para la documentación importante
Las buenas prácticas de documentación son esenciales en los entornos controlados. Desde bolígrafos de tinta baja en sodio para registros en papel, medios electrónicos/semiconductores a marcadores irradiados para etiquetar plástico, vidrio y papel en áreas asépticas y RABS, la gama de bolígrafos y configuraciones de envasado de Micronova satisfarán la mayoría de los requisitos de laboratorio y producción. Todos los bolígrafos y rotuladores están disponibles gamma irradiados para entornos asépticos.
Bolígrafos con plumín para salas limpias con capucha
Bolígrafos con plumín para salas limpias con tinta indeleble baja en sodio y un barril de polipropileno de alta densidad especial para limitar la generación de partículas. Disponibles en negro, azul o rojo. Los barriles resisten las limpiezas con IPA, lejía o fenol.
Bolígrafos con plumín para salas limpias retraíbles
Bolígrafos con plumín de clic y tinta indeleble baja en sodio y un barril de polipropileno de alta densidad. También tiene una plumilla retraíble de clic diseñada para la documentación y el etiquetado en salas limpias. Resistente a la limpieza con IPA, lejía y desinfectante. Tinta negra o azul.
LabMarkers™ resistentes a IPA
Marcador permanente de punta fina con tinta resistente al alcohol isopropílico que no deja manchas en vidrio, metal ni porcelana, pero que puede eliminarse con jabón. Marca sobre superficies frías o húmedas y es excelente en bolsas de plástico y material de laboratorio desechable.
Marcadores de punta fina irradiados Sharpie®
El marcador permanente estándar industrial tipo bolígrafo original adecuado para áreas asépticas ISO 5 y otras áreas de producción limpias. La tinta a base de alcohol es resistente al desteñido y al agua. Escribe sobre superficies frías o húmedas, bolsas de plástico y material de laboratorio desechable. Disponible con capucha o retraíble y tinta roja, azul o negra.
Marcador irradiado a prueba de manchas UltraFine
La línea permanente más fina (de 0,3 mm) combinada con una plumilla larga y una tinta de secado rápido son las características de un marcador ideal para muestras y portaobjetos de laboratorio, y también para escribir en espacios limitados. La tinta también se seca rápidamente y es a prueba de manchas. Escribe bien en sustratos de vidrio, plástico y papel.