Familia de detergentes para sala limpia NovaClean™
Los detergentes no iónicos eliminan las partículas y residuos habituales en salas limpias y laboratorios cruciales. Bajos en sales y metales, en la gama de ppb, estos detergentes para sala limpia son ideales para las industrias de los semiconductores, electrónica, de dispositivos médicos y farmacéutica.
Detergente de laboratorio y vidrio para sala limpia NovaClean™
Un detergente sin disolvente formulado para aplicarse directamente a las superficies de trabajo de sala limpia, que incluye superficies de vidrio, acero inoxidable, epoxy, acrílico y pintadas. Sin necesidad de enjuagar y biodegradable.
Limpiador de sala limpia NovaHol™
NovaHol™ con la misma fórmula pura como detergente original NovaClean™ tiene alcohol isopropílico añadido para un tiempo de secado más rápido. Categoría A1 calculada por la NSF (limpiadores generales).