Limpieza e higienización de la piel y los guantes
Los productos para la higiene de las manos de Micronova son parte importante para mantener a empleados y productos limpios y libres de desechos, microbios y virus. La gama de productos engloba desde toallitas de limpieza hasta jabones de las manos o higienizadores de guantes, que pueden utilizarse con el dispensador sin contacto de VWR.
Higienizador instantáneo de manos y guantes NovaClenz™
Higienizador de manos instantáneo muy efectivo y de actuación rápida ideal para utilizar debajo de los guantes. Contiene un 65 % mínimo de etanol que ayuda a prevenir la transferencia viral. No requiere lavabo, agua ni toallas. Efectivo contra las bacterias, incluidas: pseudonomassalmonella, y staphylococcus y reduce las infecciones nosocomiales.